Learn More
FURA 2-AM, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455039
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Un indicateur de calcium ; dérivé de Fura-2 utilisé pour charger le chélateur dans les cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau FURA 2-AM
CAS 108964-32-5
Formule moléculaire C44H47N3O24
Numéro MDL MFCD00036976
Beilstein 8183748
Synonyme Fura-2 pentakis(acetoxymethyl) ester
Clé InChI VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOC2=C(C=C3C(=C2)C=C(O3)C4=NC=C(O4)C(=O)OCOC(=O)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
Nom IUPAC acétyloxyméthyl 2-[6-[bis[2-(acétyloxymethoxy)-2-oxoéthyl]amino]-5-[2-[2-[bis[2-(acetyloxyméthoxy)-2-oxoéthyl]amino]-5-méthylphénoxy]éthoxy]-1-benzofuran-2-yl]-1,3-oxazole-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 1001.857
CID PubChem 3364574
Poids de la formule 1001.87
Sensibilité Light sensitive
Couleur Jaune
Quantité 1 mg
Forme physique Poudre