Learn More
Bochem™ Entonnoirs
En acier inox 18/10. Les entonnoirs Bochem sont utilisés pour le travail avec des poudres.
Marque:  Bochem™ 8720
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10078550
  • 274.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • Entonnoir spécial
  • Pour les poudres
  • Tube droit
  • En acier inox 18/10
Spécification
Spécification
20mm
Acier
135 mm