Learn More
WTW™ Kit entonnoir
Marque: WTW™ 205710
229.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L'entonnoir se fixe sur les flacons DBO Winkler et offre les mêmes avantages que les flacons Karlsruhe• Entonnoir pour flacons DBO Winkler
• La pièce
Spécification
Kit entonnoir | |
Pour les mesures de DBO dans 19 flacons Winkler NS | |
CellOx™ 325 Capteur d’oxygène dissous |