Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité ARNOLD avec bille et couvercle, V2.0
L’entonnoir de sécurité solide ARNOLD V2.0 avec couvercle et bille répond aux exigences les plus élevées pour l’élimination en toute sécurité des déchets liquides dangereux en raison de sa combinaison de deux mécanismes de sécurité indépendants.
Marque:  SCAT™ 317636
160.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17828743
  • 198.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
The safety funnel ARNOLD V2.0 with lid is available for different container threads. In order to be able to produce in an environmentally friendly and economical way, we supply individual variants with a thread adapter, which has no influence on the functionality or safety of the funnel.
  • Sealing ring incorporated in the hinged lid of the funnel prevents the escape of toxic or explosive gases
  • Made of high quality HDPE material for maximum stability and durability
  • Hinged lid with sealing ring for closure when the funnel is not in use
  • Optimized sieve for catching larger particles and for depositing laboratory bottles
  • Improved splash guard with integrated air channels to prevent bubble formation
  • Individually shortenable safety lance for clean drainage of liquid waste
  • All essential components are removable for easy cleaning
Spécification
Spécification
HDPE
Safe Disposal of Liquid and Volatile Wastes
Disposal Containers
GL45
Blue, White
200 mm (Funnel)
Funnel with Lid, Splash Guard, 2 Removable Sieves
Safety Funnel