Learn More
SCAT™ Entonnoir avec bille et couvercle ARNOLD, V2.0
L’entonnoir de sécurité solide ARNOLD V2.0 avec couvercle et bille répond aux exigences les plus élevées pour l’élimination en toute sécurité des déchets liquides dangereux en raison de sa combinaison de deux mécanismes de sécurité indépendants.
Marque: SCAT™ 317649
160.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les deux fonctions de sécurité comprennent une bille intégrée dans le bassin de l’entonnoir et une bague d’étanchéité incorporée dans le couvercle à charnière de l’entonnoir, ce qui empêche l’échappement de gaz toxiques ou explosifs
- Fabriqué en PEHD de haute qualité pour une stabilité et une durabilité maximales
- Couvercle à charnière avec bague d’étanchéité pour fermeture lorsque l’entonnoir n’est pas utilisé
- Tamis optimisé pour la capture de particules plus grosses et le dépôt de flacons de laboratoire
- Protection contre les éclaboussures améliorée avec canaux d’air intégrés pour empêcher la formation de bulles
- Clapet à bille avec mécanisme d’ouverture automatique pendant le remplissage
- Lance de sécurité rétractable individuelle pour une élimination propre des déchets liquides
- Tous les composants essentiels sont amovibles pour faciliter le nettoyage
L’entonnoir de sécurité ARNOLD V2.0 avec couvercle et clapet à bille est disponible pour différents filetages de récipient. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n’a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l’entonnoir.
Spécification
200 mm (entonnoir) | |
Non autoclavable | |
Élimination en toute sécurité des déchets liquides et volatils | |
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures et tamis amovible | |
Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière et clapet à bille |
HDPE | |
Bleu/blanc | |
Récipients d’élimination | |
S50 |