Learn More
Gibco™ TiterEnhancer FunctionMAX™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
FunctionMAX™ TiterEnhancer utilise une nouvelle technologie pour combiner les éléments nutritifs clés (150 g/l) dans un additif fonctionnel hautement concentré°; neutre en pH, défini chimiquement, sans AOF (sans origine animale) conçu pour renforcer les flux existants et amplifier la productivité des plateformes standard de lots nourris à haute densité cellulaire. FunctionMAX™ Titer Enhancer est disponible à la fois dans ce format liquide et dans un format sec AGT™ et est stable pendant plus d’1 année. FunctionMAX™ TiterEnhancer offre :
Jusqu’à deux titres de lot nourris précédemment
Ingrédients hautement concentrés
Format pH neutre facile à utiliser
Livraison spécialisée d’ingrédients trouvés dans les milieux de base — rien d’exotique
Utilisation économique
Quand choisir FunctionMAX™ TiterEnhancer :
Si vous avez une baisse de productivité spécifique en fin de culture par lots nourris à haute densité, FunctionMAX™ TiterEnhancer peut être en mesure pour améliorer vos titres
Si vous disposez d’une culture par lots alimentée à densité cellulaire de pointe extrêmement faible, vous pouvez consulter les services PD-Direct™ pour obtenir des conseils sur l’adaptation cellulaire et/ou l’optimisation par lots nourris
Si vous n’avez aucune baisse de productivité spécifique en retard dans une culture de lots nourris à haute densité et que vous avez toujours besoin de titres plus élevés, vous pouvez consulter les services PD-Direct™ pour obtenir des conseils sur l’optimisation de lots nourris
Jusqu’à deux titres de lot nourris précédemment
Nous avons démontré des améliorations du titre de 35–120 % lorsque FunctionMAX™ TiterEnhancer a été ajouté au-dessus des procédés existants ou comme remplacement partiel d’alimentation (Figures 1–3), ce qui a entraîné une plus faible proportion totale d’ajout d’alimentation. Ces augmentations ont été réalisées principalement en maintenant une productivité spécifique tout au long de chaque procédé de fabrication par lots nourris. Des améliorations ont été observées immédiatement et sans optimisation des procédés. Nous avons également montré que l’ajout à faible volume de FunctionMAX™ TiterEnhancer était suffisant pour améliorer les titres de plusieurs procédés utilisant différents milieux et alimentations disponibles dans le commerce, ceux ayant des densités cellulaires plus élevées offrant le plus d’avantages. Cet additif n’est pas conçu pour remplacer complètement d’autres compléments alimentaires qui fournissent des ingrédients supplémentaires non trouvés dans FunctionMAX™ TiterEnhancer.
Ingrédients hautement concentrés
La technologie utilisée pour fournir cet additif fonctionnel s’engage à transformer le biotraitement des drogues recombinantes en augmentant les concentrations d’ingrédients clés à des niveaux hors de portée à l’aide d’approches conventionnelles. Une concentration de 150 g/l est obtenue avec FunctionMAX™ TiterEnhancer (par rapport à 20–25 g/l pour la plupart des milieux de base), et il a été démontré qu’elle est stable au format sec ou liquide pendant plus d’1 année.
Format pH neutre facile à utiliser
La reconstitution du format sec AGT™ est étonnamment simple (ajoutez de l’eau et mélangez), tous les composants entrant en solution. Il n’y a pas besoin d’ajustement du pH et le pH neutre est plus sûr dans la manipulation et l’utilisation que les alternatives de pH extrêmes. En tant qu’additif pH neutre, ce produit vous aidera à éviter les complications des bioréacteurs souvent observées avec des suppléments de pH extrêmes. En outre, le liquide est très stable — à tel point que la version au format liquide est faite à partir du même matériau au format sec AGT™ qui est également disponible à l’achat. Le liquide est fourni pour les essais à petite échelle et le format sec AGT™ pour une mise à l’échelle transparente en cours d’utilisation.
Livraison spécialisée d’ingrédients trouvés dans les milieux de base — rien d’exotique
FunctionMAX™ TiterEnhancer n’introduit pas de nouveaux ingrédients dans votre procédé de fabrication par lots nourris°; il fournit simplement les mêmes ingrédients clés présents dans les milieux de base que les cellules en culture pour maintenir leur productivité. De plus, la technologie utilisée pour combiner ces ingrédients n’introduit pas d’ingrédients supplémentaires. Elle ne contient pas non plus de facteurs de croissance ou de composants non définis comme des hydrolysats. Une référence DMF (fichier maître de médicaments) peut être demandée pour ce produit afin d’assurer aux autorités réglementaires qu’il n’y a pas de substances ou d’ingrédients dans la formulation qui pourraient créer des préoccupations réglementaires.
Économies d’utilisation
FunctionMAX™ TiterEnhancer est conçu pour fournir une addition hautement concentrée et à haute valeur ajoutée à votre procédé de fabrication par lots. Considérez qu’il fournit 7 fois la concentration d’ingrédients d’un milieu de base et peut fournir jusqu’à un doublage de titre. De plus, en utilisation normale à environ 10 % du volume de travail, le prix réel par litre d’utilisation est similaire à celui du milieu de base.
Quand choisir FunctionMAX™ TiterEnhancer :
Jusqu’à deux titres de lot nourris précédemment
Nous avons démontré des améliorations du titre de 35–120 % lorsque FunctionMAX™ TiterEnhancer a été ajouté au-dessus des procédés existants ou comme remplacement partiel d’alimentation (Figures 1–3), ce qui a entraîné une plus faible proportion totale d’ajout d’alimentation. Ces augmentations ont été réalisées principalement en maintenant une productivité spécifique tout au long de chaque procédé de fabrication par lots nourris. Des améliorations ont été observées immédiatement et sans optimisation des procédés. Nous avons également montré que l’ajout à faible volume de FunctionMAX™ TiterEnhancer était suffisant pour améliorer les titres de plusieurs procédés utilisant différents milieux et alimentations disponibles dans le commerce, ceux ayant des densités cellulaires plus élevées offrant le plus d’avantages. Cet additif n’est pas conçu pour remplacer complètement d’autres compléments alimentaires qui fournissent des ingrédients supplémentaires non trouvés dans FunctionMAX™ TiterEnhancer.
Ingrédients hautement concentrés
La technologie utilisée pour fournir cet additif fonctionnel s’engage à transformer le biotraitement des drogues recombinantes en augmentant les concentrations d’ingrédients clés à des niveaux hors de portée à l’aide d’approches conventionnelles. Une concentration de 150 g/l est obtenue avec FunctionMAX™ TiterEnhancer (par rapport à 20–25 g/l pour la plupart des milieux de base), et il a été démontré qu’elle est stable au format sec ou liquide pendant plus d’1 année.
Format pH neutre facile à utiliser
La reconstitution du format sec AGT™ est étonnamment simple (ajoutez de l’eau et mélangez), tous les composants entrant en solution. Il n’y a pas besoin d’ajustement du pH et le pH neutre est plus sûr dans la manipulation et l’utilisation que les alternatives de pH extrêmes. En tant qu’additif pH neutre, ce produit vous aidera à éviter les complications des bioréacteurs souvent observées avec des suppléments de pH extrêmes. En outre, le liquide est très stable — à tel point que la version au format liquide est faite à partir du même matériau au format sec AGT™ qui est également disponible à l’achat. Le liquide est fourni pour les essais à petite échelle et le format sec AGT™ pour une mise à l’échelle transparente en cours d’utilisation.
Livraison spécialisée d’ingrédients trouvés dans les milieux de base — rien d’exotique
FunctionMAX™ TiterEnhancer n’introduit pas de nouveaux ingrédients dans votre procédé de fabrication par lots nourris°; il fournit simplement les mêmes ingrédients clés présents dans les milieux de base que les cellules en culture pour maintenir leur productivité. De plus, la technologie utilisée pour combiner ces ingrédients n’introduit pas d’ingrédients supplémentaires. Elle ne contient pas non plus de facteurs de croissance ou de composants non définis comme des hydrolysats. Une référence DMF (fichier maître de médicaments) peut être demandée pour ce produit afin d’assurer aux autorités réglementaires qu’il n’y a pas de substances ou d’ingrédients dans la formulation qui pourraient créer des préoccupations réglementaires.
Économies d’utilisation
FunctionMAX™ TiterEnhancer est conçu pour fournir une addition hautement concentrée et à haute valeur ajoutée à votre procédé de fabrication par lots. Considérez qu’il fournit 7 fois la concentration d’ingrédients d’un milieu de base et peut fournir jusqu’à un doublage de titre. De plus, en utilisation normale à environ 10 % du volume de travail, le prix réel par litre d’utilisation est similaire à celui du milieu de base.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Flacon Gibco™ de 100 ml |
| Lignée cellulaire | CHO |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Enhancer |
| Niveau de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Gamme de produits | TiterEnhancer FunctionMAX |
| Quantité | 100 mL |
| Afficher plus |