Learn More
Chlorure de fumaryle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
52.90€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 627-63-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.958 |
Numéro MDL | MFCD00000733 |
Clé InChI | ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N |
Synonyme | fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride |
CID PubChem | 5325504 |
Nom IUPAC | Dichlorure de (E)-2-butènedioyle |
SMILES | C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11491908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14540.14 |
25 g |
52.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14540.22 |
100 g |
150.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fumaryl chloride was used in the preparation of high molecular weight poly(propylene fumarate). The photodissociation dynamics of fumaryl chloride was studied. It is used in agrochemicals and pharmaceuticals manufacturing. Also used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It is an acid halide building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de fumaryle a été utilisé dans la préparation du poly(fumarate de propylène) à poids moléculaire élevé. La dynamique de photodissociation du chlorure de fumaryle a été étudiée. Il est utilisé dans la fabrication de produits agrochimiques et pharmaceutiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les auxiliaires textiles et les composés de peroxyde. Il s’agit d’un bloc de construction d’halogénures acides.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les métaux actifs et les bases.
Identifiants chimiques
627-63-4 | |
152.958 | |
ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N | |
5325504 | |
C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
C4H2Cl2O2 | |
MFCD00000733 | |
fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride | |
Dichlorure de (E)-2-butènedioyle |
Spécification
Fumaryl chloride | |
-2°C | |
159°C to 161°C | |
Acrid | |
1.5 | |
UN1780 | |
Moisture sensitive | |
It reacts with water. | |
C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl | |
152.958 | |
152.97 |
627-63-4 | |
1.413 | |
73°C (163°F) | |
C4H2Cl2O2 | |
MFCD00000733 | |
1721342 | |
fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride | |
ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N | |
Dichlorure de (E)-2-butènedioyle | |
5325504 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H332-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE FUMARYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 211-005-4
missing translation for 'rtecsNumber' : LT2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only