Learn More
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UN750plus, max. 250°C
Porte en verre à visibilité complète fabriquée avec quatre couches de verre isolées.
Marque: Memmert™ UN750plusB0
Description
- Accessoires
- Visibilité complète
- Verre (4 couches)
- Plage de température allant jusqu’à 250°C
Spécification
Étuve UN750plus | |
Jusqu’à 250°C | |
Porte à visibilité complète | |
Verre |