Learn More
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UF75, max. 300°C
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UF75
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Visibilité complète
- Verre (4 couches)
- Plage de température allant jusqu’à 300°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UF75 |
| max. (métrique) | Jusqu’à 300°C |
| Type | Porte à visibilité complète |
| Matériau | Verre |