Learn More
Gamme complète d’Indicateur, plage de pH de 1 à 13, pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 10488610 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
0.10L
500mL
Code produit. 10488610
Marque: Fisher Chemical U/0025/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gamme complète d’indicateur, plage de pH de 1 à 13, pour la mesure du pH, Fisher Chemical, Quantité : 500 ml, emballage : Bouteille en verre revêtue de plastique, numéro MDL : 283286, forme physique : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 283286
Spécification
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Full range indicator, pH range 1-13
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol