Learn More
3M™ Respirateur à masque complet réutilisable
Le respirateur réutilisable à masque complet 3M™ FM3™ est un masque complet multifonctions conçu pour fournir une protection durable et confortable contre une large gamme de risques respiratoires. À utiliser en association avec des systèmes à ventilation assistée 3M homologués ou comme respirateur à pression négative.
Marque: 3M™ 7100236989
587.84 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À utiliser comme masque à filtre unique à pression négative ou comme masque pour un respirateur à ventilation assistée
- L’évent anti-transpiration permet de garantir le confort de l’utilisateur pendant de longues périodes d’utilisation
- La visière offre un bon champ de vision et est fournie avec un choix de matériaux en polycarbonate ou haute température
- Orifice pour filtre à raccord latéral et masque intérieur transparent pour une bonne vision vers l’avant et vers le bas
- Le filtre n’interfère pas avec la membrane vocale montée à l’avant pour faciliter la communication
Spécification
Baïonnette & DIN | |
Masque facial intégral | |
FF-302 | |
Sangle 5 points |
Noir | |
L | |