Learn More
CleanSpace Technology™ Adaptateur PortaCount pour test d’ajustement quantitatif de masque complet
L’adaptateur pour test d’ajustement quantitatif de masque complet CleanSpace (PortaCount) est conçu pour être utilisé avec le masque complet CleanSpace (PAF-1014). Il est utilisé comme adaptateur pour test d’ajustement de masque à installer à l’avant du masque pour les tests d’ajustement quantitatif (TSI PortaCount).
Marque:  CleanSpace Technology™ PAF-1015
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15950082
  • 159.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé avec le système révolutionnaire de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace Halo : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Conçu pour le confort sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Nettoyage facile et séchage rapide
  • Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
Spécification
Spécification
Obsolète
Nom du produit
CleanSpace Technology™ Adaptateur PortaCount pour test d’ajustement quantitatif de masque complet > À utiliser avec : Masque complet CleanSpace (PAF-1014)