Learn More
CleanSpace™ Kit de masques internes Orinasal pour masque complet
Les masques Orinasal pour masque complet CleanSpace™ sont faits en silicone et PC et destinés à être utilisés avec le masque complet CleanSpace™.
Marque: CleanSpace™ PAF-1022
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé avec le masque complet révolutionnaire CleanSpace™
- Conçu pour favoriser le confort lorsqu’il est porté sur de longues périodes
- Permet de respirer et empêche toute formation de buée
- Facile à laver et séchage rapide
- Conçu pour être porté pendant longtemps dans des environnements difficiles
- Remplacement facile et rapide
- Nettoyage : Lavable en machine ou dans de l’eau tiède savonneuse. Ne pas utiliser de solvants (térébenthine ou acétone), d’eau chaude, d’agent de blanchiment ou d’agents chimiques
Spécification
AS/NZS1716 : 2012, AS/ NZS 1337.1:2010 Résistance élevée aux chocs | |
EN 12942 | |
S | |
Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de traitement, broyage | |
PAF-1022 | |
120 x 80 x 90 mm |
EN 12942 | |
Masque complet PAPR | |
Masque complet PAPR uniquement | |
PAF-1014, PAF-1106 | |
Conserver entre -10°C et 55°C | |
5,5 g |