Learn More
Bel-Art™ Écrans de protection faciaux pleine longueur avec anti-buée
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Écrans de protection faciaux pleine longueur SP Bel-Art™ avec anti-buée
Description
- Une structure large et enveloppante offre une protection de tout le visage avec une visibilité sans restriction
- Aide à protéger le visage contre les risques potentiels tels que la poussière, la saleté, les agents pathogènes, les pulvérisations et les liquides
- Le revêtement anti-buée sur la surface intérieure empêche la formation de buée pour une vision claire
- Confortable ; adapté à une utilisation prolongée
- La protection en mousse supérieure épaisse fournit une distance entre l’utilisateur et l’écran de protection
- Zone de visualisation en plastique PET transparent ; retirer le film de protection avant utilisation
- Écran de protection jetable ; à usage unique uniquement
- Les écrans de protection faciaux pleine longueur avec anti-buée n’ont pas été autorisés par la FDA
- Le produit a été autorisé par la FDA en vertu d’un EUA pour une utilisation par les fournisseurs de soins de santé comme équipement de protection individuelle.
- Ce produit n’est autorisé que pour la durée de la déclaration dans les circonstances ayant justifié l’autorisation d’utilisation d’urgence en vertu de la section 564(b)(1) de la Loi, 21 USC 360bbb-3(b)(1), à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
Hauteur (impériale) | 9 in |
Hauteur (métrique) | 23 cm |
Épaisseur (métrique) | 0,36 mm |
Largeur (impériale) | 13 in |
Largeur (métrique) | 33 cm |
Revêtement de la lentille | Revêtement anti-buée |
Teinte de la lentille | None |
Type de produit | Écrans de protection faciaux pleine longueur |
Quantité | 20 / boîte |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17145811.pdf
Taille: 871.8 kB
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Taille: 870 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Écrans de protection faciaux pleine longueur avec anti-buée >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu