Learn More
Fisherbrand™ 200 - Advanced, Programmable, Digital Heated Circulating Bath and Stainless Steel Tank
Provides outstanding performance for applications requiring accurate temperature control up to a max of 200°C. The heated, circulating bath includes a powerful integral pump for external applications. Can be paired with an immersion cooler for temperatures below ambient to a minimum of -15°C.
2936.20€ - 4081.00€
Spécification
Type de condenseur | Air-cooled |
---|---|
Débit | 22 L/min. |
Type | Heating Circulator with Open Bath |
Matériau | Stainless Steel |
Pression max. | 530 mbar |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17295576
|
Fisherbrand™
|
335 x 187 x 215 mm | 5 L | 15°C to 200°C |
2936.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17255576
|
Fisherbrand™
|
332 x 360 x 215 mm | 12 L | 5°C to 200°C |
3195.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17265576
|
Fisherbrand™
|
342 x 172 x 141 mm | 18 L | 5°C to 200°C |
3307.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17275576
|
Fisherbrand™
|
535 x 340 x 270 mm | 26 L | 5°C to 200°C |
3413.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17285576
|
Fisherbrand™
|
733 x 338 x 260 mm | 38 L | 5°C to 200°C |
4081.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Full color QVGA TFT screen clearly displays actual and set temperatures, pump speed and clear status icons
- Optional external probes for monitoring and controlling temperature of remote loads
- Intuitive screen icons and menus allow fast and accurate setup
- USB and RS232 interface allows connection to PC or laptop for programming or data logging
- Easy to configure automated temperature profiling and control functions
- Can store up to 10 programs containing 100 segments
- Powerful integral pump with multi-stage variable flow rate, maximum flow 22 L/min.
- 5-point user calibration for optimum accuracy
- Adjustable over-temperature cut-out
- Variable high and low temperature alarm settings with configurable to switch a relay
- 5 language options
- PC software for program set up, data logging and real time graphing
- Maximum cooling and heating range (dependent on tank size): -15° to +200°C with stainless steel tank
- Stability: ± 0.01°C
- Other accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spécification
Air-cooled | |
Heating Circulator with Open Bath | |
530 mbar | |
220/240 V |
22 L/min. | |
Stainless Steel | |
3 Years | |
50/60 Hz |