Learn More
Brand™ Chambre de numération Fuchs-Rosenthal
Fréquemment utilisée pour le comptage des cellules dans le liquide céphalorachidien. Les chambres de comptage Fuch-Rosenthal BRAND™ Blaubrand™ diffèrent des systèmes habituels de numération des cellules sanguines grâce à leur grande surface de 16 mm2.
Marque: Brand™ 719820
91.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04140kg
Description
- Fréquemment utilisée pour le comptage des cellules dans le liquide céphalorachidien.
- Diffère des systèmes habituels pour le comptage des cellules sanguines grâce à leur grande surface de 16 mm2
- Le quadrillage montre 16 grands carrés de 1 mm2. Chaque grand carré est divisé en 16 mini-carrés avec des côtés de 0,25 mm et une surface de 0,0625 mm2.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Dispositif de comptage | |
0,2mm | |
Numération des cellules dans le fluide cérébro-spinal et les globules rouges |
1Chaque | |
Directive IVD 98/79 CE | |
Pinces à ressort |