Learn More
Tablier cryogénique Frosters
Click to view available options
Dimensions:
L
Spécification
Spécification
Type | Tablier cryogénique Frosters |
Dimensions | L |
Matériau | Polyoléfine, Polyester, Coton, PA |
Couleur | Bleu |
Résistance | Eau, déversements et éclaboussures de matériel cryogénique |
À utiliser avec (application) | Le tablier fournit une protection optimale pour le torse et les cuisses contre les effets de déversements et d’éclaboussures de matériel cryogénique |
Dimensions (L x l) | 1200 x 620mm |
Longueur (métrique) | 1200 mm |
Largeur (métrique) | 620 mm |