Learn More
SPEX™ Flacon en PE dépoli
Le flacon en PE dépoli SPEX™ contient une bille de broyage en acier (9,5 mm) et peut être utilisé avec un bloc cryogénique ou un rack pour flacons.
Marque: SPEX™ 2241-PEF-200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyéthylène dépoli
- 12,7 mm de diamètre
- 50,8 mm de long
- Contient une bille de broyage en acier de 9,5 mm (2155)
- Peut être utilisé avec (2662) un bloc cryogénique ou (2190) un rack pour flacons
- Le flacon n’est pas pré-nettoyé ni préchargé avec des billes de broyage
- Charge de broyage par flacon 1,5 ml
Spécification
5 ml | |
Bloc cryogénique (2662) ou portoir pour flacons (2190) | |
Polyéthylène dépoli |
12,7 mm | |
Bouchon à vis | |
200 flacons |