Learn More
Epredia™ Lames de microscope dépolies, à bords rodés à 90°
Code produit. p-7112209 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,8 - 1,0mm
de 1 à 1,2 mm
Frosted:
20mm
Quantité:
50/boîte, 2,000/carton
Surface d’écriture:
Oui
missing translation for 'unitSize'
50 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12362098
missing translation for 'mfr': Epredia™ AG00000213E01FST20
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Frosted 20mm
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) de 1 à 1,2 mm
Revêtement Sans revêtement
Quantité 50/boîte, 2,000/carton
Surface d’écriture Oui
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm