Learn More
OHAUS™ Microcentrifugeuse Frontier™ série 5000
Code produit. p-7162287 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Réfrigéré:
No
oui
Rotor inclus:
No
Oui
Capacité:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1.5/2 mL Tubes
24 x 1,5/2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16221742
Marque: OHAUS™ 30370691
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La microcentrifugeuse OHAUS™ Frontier™ série 5000 offre un fonctionnement à haute vitesse pour une gamme d’applications de laboratoire essentielles. Conçues pour fonctionner facilement, ces centrifugeuses disposent d’une interface intuitive, rendant tous les paramètres clés immédiatement accessibles pour l’observation ou le réglage.
ulliExcellentes fonctionnalités lorsqu’elle est utilisée avec des rotors compatibles avec des microtubes de 1,5/2,0 ml ou 5 ml avec options de haut débit et confinement biologique, des colonnes de centrifugation, des barrettes PCR, des cryotubes et des capillaires pour hématocrite./liliConçues pour une facilité d’utilisation, les microcentrifugeuses Frontier disposent de commandes pratiques sur une interface intuitive, permettant un fonctionnement réactif ndash; même si l’utilisateur porte des gants./liliAvec toutes leurs fonctionnalités conditionnées dans un format à faible encombrement, les microcentrifugeuses Frontier permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable sur la paillasse de laboratoire./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1.5/2 mL Tubes
Vitesse max. 13,500 rpm
FCR max. 17,317 x g
Affichage LCD rétro-éclairé, 2 lignes
Hauteur (impériale) extérieure 9.3 in.
Hauteur (métrique) extérieure 236 mm
Longueur (impériale) extérieure 14 in.
Longueur (métrique) extérieure 356 mm
Niveau sonore ≤60±2 dBA
Largeur (impériale) extérieure 10.9 in.
Largeur (métrique) extérieure 277 mm
Certifications/Conformité CE, FCC
Type Microcentrifugeuse
Fonctions de sécurité CE, FCC
Alimentation électrique 230 V
Dimensions (L x l x H) extérieures 356 x 277 x 236 mm
Profondeur (impériale) 14 in.
Profondeur (métrique) 356,00 mm
À utiliser avec (équipement) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Modèle FC5513+R01
Puissance 170 W
Plage de force maximale 17317 g
Plage de vitesses maximum 200 à 13 500 tr/min
Rotor inclus Oui
Réfrigéré No
Durée de fonctionnement 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Dimensions (H x l x P) 236 x 277 x 356 mm
Caractéristiques Haut débit d’échantillons, contrôle multi-sécurité, fonction de programme personnelle
Poids net 13,100 kg
Tension 230 V