Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge
Dependable high speed centrifuges, ideal for high-speed lab applications.
8355.00€ - 10435.00€
Spécification
Certifications/Conformité CE, FCC
Réfrigéré Oui
Affichage 2-line, Backlit LCD
Système d’entraînement Direct, Brushless Induction Drive
Matériau Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Vitesse max. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Vitesse max. Prix Quantité et disponibilité  
30130229
Afficher les documents
OHAUS™
83041047
30,000 rpm
10435.00€
1 pièce
30130244
Afficher les documents
OHAUS™
83041045
20,000 rpm
8355.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spezifikation
Spezifikation
CE, FCC
2-line, Backlit LCD
Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
≤60 ±2 dB(A)
No
-20°C to 40°C
2 Years
Oui
Direct, Brushless Induction Drive
99 Programs
Yes
10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Centrifugeuse
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt