Learn More
Fritsch™ Mini broyeur Pulverisette 23
Le mini broyeur Pulverisette 23Fritsch™ est ultra-compact et idéal pour un broyage parfait d’échantillons de petite taille de dureté moyenne, fragiles ou humides – pour un broyage cryogénique, à sec ou à l’état humide.
Marque: Fritsch™ 23.1000.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Broyage rapide et reproductible
- Performances extrêmement convaincantes
- Support pour bol de broyage pratique avec système de serrage simple et rapide pour bouchons à joint
- Oscillations du bol de broyage : 900 à 3000 oscillations/min à une amplitude de 9 mm
- Fréquence d’oscillation régulée (15 à 50 Hz)
- Petits bols de broyage pour les échantillons de très petite taille entre 0,1 ml et 5 ml
- Surface de contact avec les éléments de broyage réduite
- Panneau de commande avec clavier sous verre intégré facile à nettoyer
- Gamme d’accessoires complète pour simplifier votre travail quotidien
Spécification
Mini-Mill Pulverisette 23 | |
30 cm | |
100/240 V, 1∼, 50/60 Hz, 20 W | |
2 min | |
50/60 Hz | |
6 mm | |
100/240 V | |
7 kg |
0,1 à 5 ml | |
30 x 20 x 30 cm | |
Well suited for sample preparation, such as in chemical analysis, chromatography, mass spectrography or x-ray structure analysis. Preparation of samples in genetic research, homogenization of ingredients, preparation of extracts in forensic analysis, grinding of pigments and precious materials. | |
30 cm | |
Mini-Mill Pulverisette 23 | |
0,1 à 5 ml | |
20 W | |
20 cm |