Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley 6L Bucket
Code produit. 17812466
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 l
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17812466
Marque: Vileda Professional™ 120942
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Color coding clips.
For use with CE Bucket Trolley or CE Pre-Prepared Trolley
  • Material: Polypropylene
  • Autoclavable
  • 10/Cs.
Spécification
Capacité (métrique) 6 l