Learn More
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer
Code produit. p-200008289 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Plage de températures (métrique):
-105°C
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17940160
Marque: Labconco 700401090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 4.5 liters of ice before defrosting.
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector 
  • Suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Spécification
Type Benchtop Freeze Dryer
Capacité (métrique) 4.5 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Matériau Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Type de bouchon All except North America
Tension 230 V