Learn More
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Plage de températures (métrique):
-105°C
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 unité
Description
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spécification
Spécification
| Type | Benchtop Freeze Dryer |
| Capacité (métrique) | 4.5 L |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Matériau | Bobine en PTFE et chambre de collecteur |
| Type de bouchon | All except North America |
| Tension | 230 V |