Learn More
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 18 L -50°C avec plateau de séchage et de bouchage, modèles 230 V
BIOPHARMA
Lyophilisateurs à console Freezone 18 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons ou de flacons à sérum sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Marque:  Labconco™ 701822030
43477.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15742797
  • 66040.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Collecteur revêtu de PTFE, plateau de séchage et bouchage
Requires : Pompe à vide
Description
Description
Lyophilisateurs à console Freezone 18 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons ou de flacons à sérum sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
  • La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 18 L de glace avant le dégivrage
  • −50° Le collecteur C convient aux échantillons aqueux
  • Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Le système d’exploitation Lyo-Works permet d’afficher en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide
  • Écran tactile couleur 5 pouces
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Détection du point final End-Zone™ en option pour la lyophilisation des flacons
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
  • Les fonctionnalités exclusives Freezone protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux
  • une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
  • Dégivrage par gaz chaud, port USB latéral et connexion Ethernet à l’arrière
  • La console comporte un espace intérieur pour une pompe à vide (vendue séparément)
Le plateau de séchage et de bouchage Freezone assure un contrôle précis et une programmation flexible pour des performances constantes.
  • Trois étagères réglables à température contrôlée (±1°C) de 16,5 x 12 po, avec capteurs de température d’échantillon offrant jusqu’à 594 po carrés d’espace
  • Liquide en circulation dans les étagères entre −40 et +40°C
  • Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
  • Récipients à bouchon avec mécanisme pneumatique intégré
  • L’orifice de remplissage de 1/8 po de dia. ext. permet au gaz inerte de pénétrer la chambre, tout en protégeant les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 163 l/min et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Prestations de service
Un an
Spécification
Spécification
Lyophilisateur / Lyophiliseur
-50°C
Acier
Collecteur revêtu de PTFE, plateau de séchage et bouchage
75,1 cm
82,2 cm
161,7 cm
230 V
713 lb
18 L (avant le dégivrage)
-58°C
UL, CAN/CSA, CE
29.6 in
32,4 in
63,7 in
Schuko
50 Hz
323,41 kg