Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester ultra-fines FreezerBondz pour cryogénie
Les marqueurs en polyester durables Freezerbondz™ (B-492) sont conçus pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lamelles.
Marque: Brady™ 174095
96.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les marqueurs en polyester durables Freezerbondz™ (B-492) sont conçus pour les applications d'identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lamelles.
- Application sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide
- Bonne résistance de l'impression aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température de -196 à 100°C (-320 à 212°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
- Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R6410.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Identification générale, étiquetage de laboratoire | |
No | |
Rectangle | |
-196°C à +110°C | |
0.081 mm | |
1,75 po | |
25.4 mm |
ASTM D 1000 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-320°F à +230°F | |
0,0032 in | |
1.75 x 1 in. | |
1 in | |
44.45 mm |