Learn More
Brady™ Étiquettes rectangulaires pour imprimantes à transfert thermique FreezerBondz
Code produit. 11814205
Click to view available options
Quantité:
10 000/Bte
1500/rouleau
2500/Bte
3000/Bte
Dimensions (LxW):
12,70 x 25,40 mm
1 x 1,9 in
25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.)
Conditionnement:
1 PK
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11814205
Marque: Brady™ 805914
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
Forme rectangulaire.
  • Excellentes performances à basse température
  • Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du polypropylène stockés dans de l’azote liquide
  • Très résistantes aux bavures et aux solvants (lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400)
Identification en laboratoire
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité RoHS compliant to 2011/65/EU
Description Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, rubans série R6400, imprimantes à transfert thermique
À utiliser avec (équipement) Imprimante par transfert thermique
Comprend Roll of 3000 Labels
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 1 x 0.9 in. (L x W)
Dimensions (métrique) 22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
Plage de températures (impériale) -320°F à +266°F
Plage de températures (métrique) –160 à 130°C
Épaisseur (impériale) 0.0032 in.
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Répétition verticale (métrique) 27,94 mm
Dimensions (LxW) 25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
Longueur (impériale) 1 in.
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Alternate Part Number THT-180-492-3