Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique Freezerbondz™ - cœur de 1 po, en polyester (B-490)
Pour une utilisation sur des surfaces gelées, notamment le verre et le PP stocké dans de l’azote liquide. Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique Brady™ Freezerbondz™ offrent d’excellentes performances à basse température et sont couramment utilisées pour les applications de laboratoire.
112.00€ - 386.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
Description | FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15173835
|
Brady™
114200 |
1500/Roll | 0,375 in | 9.53 mm |
112.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15348837
|
Brady™
114201 |
1500/Roll | 0,375 in | 15.24 mm |
127.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11357803
|
Brady™
114202 |
1500/Roll | 0,6 in | 25.40 mm |
228.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15378577
|
Brady™
114203 |
1500/Roll | 1 in | 38.10 mm |
328.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15379370
|
Brady™
114204 |
1500/Roll | 1,5 in | 38.10 mm |
386.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En polyester Freezerbondz II (B-492) avec adhésif acrylique permanent
- Résistantes aux bavures et aux solvants lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400
- Utilisation dans des environnements de laboratoire pour des applications impliquant de l’azote liquide et des procédures d’autoclavage
- Étiquettes sur cœur de 1 po, 'cœur plus petit'
- Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 1/8 po
- Utilisation possible en congélateur, autoclave, dans de l’azote liquide, des bains-marie (100°C)
Spécification
Autoclavable | |
FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels | |
Blanc | |
Rouleau | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Imprimantes BBP11, séries 1244 et 1344 | |
1 | |
Rectangle | |
-196°C à +130°C | |
0.065 mm |
RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester (B-490) | |
Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
Tube à centrifuger, tube Eppendorf, tube PCR, flacon, identification de tube | |
Roll of 1500 Labels | |
1500/Roll | |
-320°F à +266°F | |
0,0021 in |