Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimante à transfert thermique FREEZERBONDZ™
Click to view available options
Largeur (métrique):
9,53mm
12,70mm
25,4 mm
Hauteur (métrique):
9,53mm
1,2 cm
12,70mm
Diamètre (métrique):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Le matériau en polyester blanc mat comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses comprises entre -320 et 212°F (-196 et 100°C)
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Spécification
| Description | Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Afficher plus |