Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat FreezerBondz pour cryogénie
Code produit. p-7250905
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,625 in
1,65 x 0,5 po
1,75 x 1 po
1,8 x 0,6 po
1 x 1,9 in
2,2 x 1,5 po
3,875 x 1,5 po
Hauteur (métrique):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17838124
Marque: Brady™ 174179
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les marqueurs en polyester durables (B-490) sont conçus pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lamelles.
  • Les marqueurs en polyester durables (B-490) sont conçus pour les applications d'identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lamelles.
  • Application sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide
  • Bonne résistance de l'impression aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température de -196 à 100°C (-320 à 212°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM G 155
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -320°F à +266°F
Plage de températures (métrique) entre -196°C et +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Épaisseur (métrique) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1,25 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 31.75 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-112-490