Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat FreezerBondz™ pour cryogénie
Code produit. 17980730
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,8 in
1,65 x 0,5 po
1 x 1,75 in
3,75 x 1,5 in
38,10 x 55,88 mm (l x H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Conditionnement:
140 pièces
180 pièces
360 pièces
80 pièces
Code produit. 17980730
Marque: Brady™ 170776
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marquez les surfaces de laboratoire planes dans l’azote liquide et les congélateurs grâce au consommable en polyester B-490 durable. Imprimez facilement presque partout avec une étiqueteuse Brady portable.
  • Spécialisées : conçues pour une utilisation en laboratoire sur les lamelles, les pailles, les tubes à essai, les tubes à centrifuger et les flacons en verre et en polypropylène
  • Durables : résistantes aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent pour une utilisation sur les surfaces planes et réfrigérées ou un enroulement autour des tubes et des flacons avec une superposition d'environ 3 mm
  • Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Format Die-cut
Matériau Polyester
Type de produit Label
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP41, BMP51, M511
Quantité 180 Labels/Cartridge
Plage de températures (impériale) -320°F à +266°F
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Dimensions (LxW) 0,6 x 1,8 in
Longueur (impériale) 0,6 in
Largeur (impériale) 1.8 in.
Largeur (métrique) 4.6 cm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Alternate Part Number M4-126-490