Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat FreezerBondz™ pour cryogénie
Marquez les surfaces de laboratoire planes dans l’azote liquide et les congélateurs grâce au consommable en polyester B-490 durable. Imprimez facilement presque partout avec une étiqueteuse Brady portable.
Marque: Brady™ 170890
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialisées : conçues pour une utilisation en laboratoire sur les lamelles, les pailles, les tubes à essai, les tubes à centrifuger et les flacons en verre et en polypropylène
- Durables : résistantes aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent pour une utilisation sur les surfaces planes et réfrigérées ou un enroulement autour des tubes et des flacons avec une superposition d'environ 3 mm
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable | |
White | |
Die-cut | |
Marquage en laboratoire | |
-196°C | |
140 | |
-320°F à +266°F | |
0,0026 in | |
38.10 mm (W) x 55.88 mm (H) | |
1,5 in | |
2.2 in | |
55.88 mm |
2011/65/EU, 2015/863 | |
Matte | |
Labels | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
140 Label(s) / Box | |
38.10 mm (W) x 55.88 mm (H) | |
-196°C to 130°C | |
0.065 mm | |
2.2 in. | |
38.10 mm | |
0,5 in | |
M5-113-490 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester mat FreezerBondz™ pour cryogénie > Dimensions: 38.10 mm x 55.88 mm; Printer Compatibility: BMP51;BMP53;M511;M510; Color: Black on White
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu