Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat FreezerBondz™ pour cryogénie
Code produit. 17841799
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,8 in
1,65 x 0,5 po
1 x 1,75 in
3,75 x 1,5 in
38,10 x 55,88 mm (l x H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Conditionnement:
140 pièces
180 pièces
360 pièces
80 pièces
Code produit. 17841799
Marque: Brady™ 170891
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marquez les surfaces de laboratoire planes dans l’azote liquide et les congélateurs grâce au consommable en polyester B-490 durable. Imprimez facilement presque partout avec une étiqueteuse Brady portable.
  • Spécialisées : conçues pour une utilisation en laboratoire sur les lamelles, les pailles, les tubes à essai, les tubes à centrifuger et les flacons en verre et en polypropylène
  • Durables : résistantes aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent pour une utilisation sur les surfaces planes et réfrigérées ou un enroulement autour des tubes et des flacons avec une superposition d'environ 3 mm
  • Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/EU, 2015/863
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 80 Label(s) / Box
Quantité 80
Dimensions (métrique) 38.10 mm (W) x 95.25 mm (H)
Plage de températures (impériale) -320°F à +266°F
Plage de températures (métrique) -196°C to 130°C
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Épaisseur (métrique) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 3,75 x 1,5 in
Longueur (impériale) 3.75 in.
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.10 mm
Hauteur (impériale) 3.75 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 95.25 mm
Alternate Part Number M5-114-490