Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat FreezerBondz™ pour cryogénie
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,8 in
1,65 x 0,5 po
1 x 1,75 in
3,75 x 1,5 in
38,10 x 55,88 mm (l x H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Conditionnement:
140 pièces
180 pièces
360 pièces
80 pièces
Description
- Spécialisées : conçues pour une utilisation en laboratoire sur les lamelles, les pailles, les tubes à essai, les tubes à centrifuger et les flacons en verre et en polypropylène
- Durables : résistantes aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent pour une utilisation sur les surfaces planes et réfrigérées ou un enroulement autour des tubes et des flacons avec une superposition d'environ 3 mm
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Couleur | White |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Label |
| À utiliser avec (application) | Marquage en laboratoire |
| À utiliser avec (équipement) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -196°C |
| Afficher plus |