Learn More
Thermo Scientific™ Étagères pour congélateur et réfrigérateur
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
Brand:  Thermo Scientific™ 6698
 View more versions of this product
Product Code. 11749863
  • 98.29€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
  • Étagères à claire-voie à revêtement époxy
  • Disponibles en grande profondeur et en demi-profondeur
  • Les unités sous paillasse utilisent des étagères en grande profondeur uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Étagères à claire-voie à revêtement époxy
51,1 pied cube
Acier recouvert d’époxy
51,1 pieds cubes (1447 L)
Éléments généraux du congélateur
Étagères à claire-voie à revêtement époxy
1447 L
Plastique
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers