Learn More
Tenak™ Freezer Rack with Locking Rod
Freezer Rack with Locking Rod for use with a variety of freezers.
131.00€ - 215.00€
Spécification
Comprend | Barre de verrouillage |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs |
Largeur (métrique) | 145 mm |
Profondeur (métrique) | 140 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12418300
|
Tenak™
TE20118S |
560 mm |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12438300
|
Tenak™
TE20120S |
615 mm |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458290
|
Tenak™
TE20112S |
395 mm |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458300
|
Tenak™
TE20122S |
670 mm |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12478300
|
Tenak™
TE20124S |
725 mm |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498290
|
Tenak™
TE20116S |
505 mm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For use with freezers
- Includes locking rod
Spécification
Barre de verrouillage | |
Congélateurs | |
145 mm | |
140 mm |