Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : CryoCube™ F740 (3 compartiments, MAX), 2 po/53 mm
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage. Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés. Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un déplacement facile des boîtes d’échantillons
Marque: Eppendorf™ 6001071210
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Rack pour congélateur : CryoCube™ série F740 (3 compartiments, MAX), 2 po/53 mm, accès latéral, acier inox- Rack pour boîtes de 53 mm/ 2 po- Taille max. de la boîte [mm] : 136 x 136- Rack d’accès latéral (MAX)- Dimensions ext. du rack (PxLxH) [mm] : 569 x 139 x 444 (22,4 x 5,5 x 17,5 po)- Nombre max. de boîtes par rack : 32 (4 x 8)- Matériau : Acier inoxydable- Pour congélateur ultra-basse température : CryoCube™ série F740 à 3 compartiments (18 racks max.)- Pour congélateur ULT : CryoCube série F740 à 3 compartiments (576 boîtes max.)Spécification
Rack de congélateur | |
56,9 x 13,9 x 44,4 cm/5,5 x 22,4 x 17,5 po. |