Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage
Code produit. 13467248 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
100 tubes cryogéniques
81 tubes cryogéniques
Cryotubes
Flacons 1, 1,5, 2 mL
Tubes cryogéniques de 3 et 4 ml
Dimensions (L x l x H):
12,7 x 12,7 x 5 cm
12,7 x 12,7 x 8 cm
13,4 x 13,4 x 5,1 cm
13,4 x 13,4 x 8,0 cm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 13467248
Marque: Thermo Scientific™ 820011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez toute une variété de flacons et tubes grâce à ces boîtes de stockage en carton à utiliser dans les congélateurs à ultra-basse température.
Stockez toute une variété de flacons et de tubes grâce aux boîtes de stockage Thermo Scientific™, à utiliser dans les congélateurs à ultra-basse température.
  • Boîtes robustes et résistantes à l’eau avec couvercles pour le stockage d’échantillons.
  • Disponibles en plusieurs hauteurs : 5,1 et 7,6 cm (2 et 3 in), avec base carrée de 13,3 x 13,3 cm (5,25 x 5,25 in)
  • Séparateurs de boîtes inclus (sauf 5956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
À utiliser avec (équipement) Congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific
Capacité Flacons 1, 1,5, 2 mL
Comprend Séparateurs
Dimensions (L x l x H) 13,4 x 13,4 x 5,1 cm
Longueur (impériale) 5,3 in
Longueur (métrique) 13,4 cm
Largeur (impériale) 5,3 in
Largeur (métrique) 13,4 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5,1 cm
Poids (métrique) 1 kg