Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage
Stockez toute une variété de flacons et de tubes grâce aux boîtes de stockage Thermo Scientific™, à utiliser dans les congélateurs à ultra-basse température.
Marque: Thermo Scientific™ 820010
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Stockez toute une variété de flacons et de tubes grâce aux boîtes de stockage Thermo Scientific™, à utiliser dans les congélateurs à ultra-basse température.
- Boîtes robustes et résistantes à l’eau avec couvercles pour le stockage d’échantillons.
- Disponibles en plusieurs hauteurs : 5,1 et 7,6 cm (2 et 3 in), avec base carrée de 13,3 × 13,3 cm (5,25 × 5,25 in)
- Séparateurs de boîtes inclus (sauf 5956)
Spécification
Boîte en carton avec séparateurs 51 mm (100 cellules) | |
Polycarbonate | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
Flacons 1, 1,5, 2 mL | |
13,4 x 13,4 x 5,1 cm | |
13,4 cm | |
13,4 cm | |
5,1 cm |
Blanc | |
Carré | |
Congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific | |
Séparateurs | |
5,3 in | |
5,3 in | |
2 in | |
1 kg |