Learn More
Gibco™ Réactif Freestyle™ MAX
Code produit. 11503147
Click to view available options
Quantité:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Conditionnement:
10 pièces
15mL
1mL
Code produit. 11503147
Marque: Gibco™ 16447500
Formulation sans composants d’origine animale pour la transfection d’ADN plasmidique dans des cellules eucaryotes et qui peut facilement être adaptée pour produire de grandes quantités de protéines recombinantes
  • Permet des niveaux d’expression et des taux de transfection les plus élevés avec la cytotoxicité la plus faible dans les applications de bioproduction
  • Formulés pour une utilisation avec :
  • Cellules FreeStyle 293-F (cellules de rein embryonnaire humain en suspension, n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle 293 (n° cat. 12338-018)
  • Cellules FreeStyle CHO-S (cellules ovariennes de hamster chinois en suspension, n° cat. R800-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle CHO (n° cat. 12651-014)
  • Cellules DG44 (DHFR – cellules CHO en suspension) dans le milieu CD DG44 avec 8 mM de L-glutamine à 18 ml / l de Pluronic F-68 à 10 % (n° cat. A11000-01)
  • Le réactif FreeStyle™ MAX est une formulation exclusive et sans composants d’origine animale pour la transfection d’ADN plasmidique dans des cellules eucaryotes et facilement adaptable pour produire de grandes quantités de protéines recombinantes.
  • Conçu pour une utilisation avec le système d’expression FreeStyle™ MAX 293 (N° de cat. K9000-10) et le système d’expression FreeStyle™ MAX CHO (n° cat. K9000-20).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Chaque unité contient un flacon de réactif. Conserver à +4°C. FreeStyle™ MAX est garanti stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Type de cellule Lignées cellulaires établies
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits Freestyle
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 15 ml
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace