Learn More
Gibco™ Réactif Freestyle™ MAX
Click to view available options
Quantité:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Conditionnement:
10 pièces
15mL
1mL
Description
- Permet des niveaux d’expression et des taux de transfection les plus élevés avec la cytotoxicité la plus faible dans les applications de bioproduction
- Formulés pour une utilisation avec :
- Cellules FreeStyle 293-F (cellules de rein embryonnaire humain en suspension, n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle 293 (n° cat. 12338-018)
- Cellules FreeStyle CHO-S (cellules ovariennes de hamster chinois en suspension, n° cat. R800-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle CHO (n° cat. 12651-014)
- Cellules DG44 (DHFR – cellules CHO en suspension) dans le milieu CD DG44 avec 8 mM de L-glutamine à 18 ml / l de Pluronic F-68 à 10 % (n° cat. A11000-01)
- Le réactif FreeStyle™ MAX est une formulation exclusive et sans composants d’origine animale pour la transfection d’ADN plasmidique dans des cellules eucaryotes et facilement adaptable pour produire de grandes quantités de protéines recombinantes.
- Conçu pour une utilisation avec le système d’expression FreeStyle™ MAX 293 (N° de cat. K9000-10) et le système d’expression FreeStyle™ MAX CHO (n° cat. K9000-20).
Spécification
Spécification
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient 10 unités. Chaque unité contient un flacon de réactif. Conserver à +4°C. La stabilité de FreeStyle™ MAX est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Type de cellule | Lignées cellulaires établies |
| Format | Tube |
| Type d’échantillon | ADN plasmide |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| À utiliser avec (application) | Expression de protéines |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | Freestyle |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Afficher plus |