Learn More
Gibco™ Milieu d’expression FreeStyle™ F17
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
10L
1L
20L
6000mL
Beskrivelse
Le milieu d’expression FreeStyle™ F17 est un milieu de culture défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines. Il a été spécifiquement développé pour encourager la croissance et la transfection des cellules 293-F et CHO en suspension sans adaptation. Il s’agit d’un milieu multiplateforme compatible avec une gamme de systèmes d’expression transitoire. Avant utilisation, l’ajout de 4 à 8 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™ est nécessaire. Caractéristiques du milieu d’expression Gibco™ FreeStyle™ F17 :
Peu ou pas d’adaptation requise
Capacité à soutenir la croissance en suspension et la transfection des cellules 293-F et CHO
Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
Évolutivité dans des flacons rotatifs et des bioréacteurs
Peu ou pas d’adaptation requise
Les cellules Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F et CHO-S en suspension peuvent être mises en culture directement dans le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 sans adaptation. Les cellules habituées à d’autres milieux sans sérum disponibles sur le marché peuvent être repiquées directement dans le milieu de culture Gibco™ FreeStyle™ F17, généralement sans qu’il y ait besoin d’adaptation. En règle générale, les cellules nécessitent une adaptation lorsqu’elles proviennent de formulations contenant du sérum.
Capacité à soutenir la croissance en suspension et la transfection des cellules 293-F et CHO
Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 offre des performances égales ou supérieures au milieu d’expression Gibco™ FreeStyle™ 293 et au milieu Gibco™ FreeStyle™ CHO. Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 prend en charge les cellules 293-F à une densité de pic de 6–7 × 106 cellules viables par ml et prend en charge les cellules CHO-S à une densité de pic de 8–9 × 106 cellules viables par ml. Les cellules cultivées dans le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 peuvent être transfectées à l’aide de nombreux réactifs de transfection, notamment ceux à base de lipides tels que 293fectin™ et le réactif Freestyle™ MAX. L’expression protéique dépasse généralement 75 à 150 μg/ml d’IgG dans les cellules 293-F.
Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 est sans composants d’origine animale, sans protéines et défini chimiquement, ce qui facilite la purification de votre protéine d’intérêt. Le milieu Gibco™ défini chimiquement ne contient aucune protéine, aucun hydrolyse, aucun composant de composition inconnue.
Évolutivité dans des flacons rotatifs et des bioréacteurs
La production des protéines à l’aide du milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 peut être adaptée dans des flacons de rotatifs ou des bioréacteurs. La vitesse appropriée de la centrifugation ou de la turbine, ainsi que la densité de l’ensemencement doivent être optimisées pour chaque système. Selon la conception et la vitesse de la turbine, l’ajout d’une quantité supplémentaire de Pluronic™ F-68 au milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 pourrait s’avérer nécessaire afin d’éviter toute tension de cisaillement au niveau de la culture.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Peu ou pas d’adaptation requise
Les cellules Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F et CHO-S en suspension peuvent être mises en culture directement dans le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 sans adaptation. Les cellules habituées à d’autres milieux sans sérum disponibles sur le marché peuvent être repiquées directement dans le milieu de culture Gibco™ FreeStyle™ F17, généralement sans qu’il y ait besoin d’adaptation. En règle générale, les cellules nécessitent une adaptation lorsqu’elles proviennent de formulations contenant du sérum.
Capacité à soutenir la croissance en suspension et la transfection des cellules 293-F et CHO
Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 offre des performances égales ou supérieures au milieu d’expression Gibco™ FreeStyle™ 293 et au milieu Gibco™ FreeStyle™ CHO. Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 prend en charge les cellules 293-F à une densité de pic de 6–7 × 106 cellules viables par ml et prend en charge les cellules CHO-S à une densité de pic de 8–9 × 106 cellules viables par ml. Les cellules cultivées dans le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 peuvent être transfectées à l’aide de nombreux réactifs de transfection, notamment ceux à base de lipides tels que 293fectin™ et le réactif Freestyle™ MAX. L’expression protéique dépasse généralement 75 à 150 μg/ml d’IgG dans les cellules 293-F.
Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 est sans composants d’origine animale, sans protéines et défini chimiquement, ce qui facilite la purification de votre protéine d’intérêt. Le milieu Gibco™ défini chimiquement ne contient aucune protéine, aucun hydrolyse, aucun composant de composition inconnue.
Évolutivité dans des flacons rotatifs et des bioréacteurs
La production des protéines à l’aide du milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 peut être adaptée dans des flacons de rotatifs ou des bioréacteurs. La vitesse appropriée de la centrifugation ou de la turbine, ainsi que la densité de l’ensemencement doivent être optimisées pour chaque système. Selon la conception et la vitesse de la turbine, l’ajout d’une quantité supplémentaire de Pluronic™ F-68 au milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 pourrait s’avérer nécessaire afin d’éviter toute tension de cisaillement au niveau de la culture.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Ordreinfo
Conditions d’expédition : Température ambiante
Overholdelse
Le milieu Gibco FreeStyle F17 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, dans l’État de New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Tekniske data
Tekniske data
| Lignée cellulaire | HEK293 |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu d’expression |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans glutamine |
| À utiliser avec (application) | Expression protéique, production de vecteurs viraux |
| Gamme de produits | Freestyle |
| Vis mere |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion