Learn More
UVP Lampe de détection de fraude
Marque:  UVP 95-0164-02
Code produit. 11868010
  • 402.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lampe UV pour la détection de fraude
  • Utilisation facile et rapide pour détection de documents ou de monnaie falcifiés
  • Aucune protection nécessaire contre les UV
Informations sur la commande
Puissance en watts
Spécification
Spécification
4 W
114 mm
165 mm
365 nm
SL-2M
Lampe de détection de fraude
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
UVP Lampe de détection de fraude > Modèle : SL-2M ; Hauteur : 114 mm ; Largeur : 165 mm ; Puissance : 4 W