Learn More
Human FRAP1 (mTOR), GST Tag Recombinant Protein
Human FRAP1 (mTOR), GST Tag Recombinant Protein
1188.00€ - 3660.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004949.1 |
---|---|
Alias de gène | FRAP1 (mTOR) |
Espèces | Human |
Marqueur de protéine | GST Tag |
Système d’expression | Baculovirus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11380862
|
Invitrogen
PR8683B |
100μg |
3660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10012913
|
Invitrogen
PV4753 |
10μg |
1188.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FRAP1 (mTOR) is a serine⁄threonine kinase that plays a critical role in cellular growth and proliferation. Perturbations in the mTOR⁄PI3-kinase⁄AKT pathway are associated with numerous forms of cancer. FRAP1 is also the target of rapamycin and its analogues, which are currently used as immunosuppressants and cancer therapeutics.Spécification
NP_004949.1 | |
Human | |
Baculovirus |
FRAP1 (mTOR) | |
GST Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.