Learn More
Thermo Scientific™ Cadres et bouchons pour modules standard Immuno
BIOPHARMA
Code produit. 10524811
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de produit:
Cadre
Cadres et bouchons
Conditionnement:
120 pièces
180 pièces
60 pièces
Code produit. 10524811
Marque: Thermo Scientific™ 460348
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Insérez et retirez facilement des plaques de bande avec des modules solides en utilisant ces cadres et bouchons pour les modules standard Immuno.
Insérez et retirez facilement des plaques en barrettes avec des modules solides en utilisant les cadres et bouchons pour modules standard Immuno Thermo Scientific™.
  • Cadre empilable en polyéthylène doté de repères pour l’orientation du couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Cadres et bouchons
À utiliser avec (équipement) Nunc Modules
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Compatibilité des plaques Modules Immuno standard
Quantité 60/boîte
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.