Learn More
Cytiva Collecteur de fractions modèle Frac30
Utilisé comme collecteur de fractions rond. Le collecteur de fractions Cytiva modèle Frac30 vous permet de collecter jusqu’à 30 fractions.
Marque: Cytiva 29023051
1517.82 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 5.59350kg
Description
- Contrôlé par l’écran tactile de l’instrument de démarrage du système de purification des protéines AKTA
- Contrôle également disponible par le logiciel de démarrage UNICORN via ordinateur
- Collecte jusqu’à 30 fractions
- Prend en charge quatre tailles de tubes, de 1,5 ml à 15 ml
- Les fractions peuvent être prélevées dans des volumes compris entre 0,5 ml et 15 ml
- Le rack entier du collecteur de fractions peut être transféré si nécessaire
Spécification
Collecteur de fractions |