Learn More
VACUUBRAND™ Joints toriques en FPM
2.70€ - 3.85€
Spécification
Type de produit | Joint torique |
---|---|
Matériau | FPM |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10000512
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
23120553 |
28 x 2,5mm |
3.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10010522
|
VACUUBRAND™
23120790 |
13 x 2mm |
2.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11919781
|
VACUUBRAND™
20637090 |
28 x 1,5mm |
2.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11900692
|
VACUUBRAND™
20638138 |
37 x 1,5mm |
3.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11939731
|
VACUUBRAND™
20637978 |
5 x 3mm |
3.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11979731
|
VACUUBRAND™
20638511 |
16 x 2mm |
2.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Joint torique | |
FPM | |
1/boîte |