Learn More
FOXO4, p Ser197 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
191.14€ - 455.71€
Spécification
Antigène | FOXO4 |
---|---|
Dilution | Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100 - 1:200 |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18646027
|
Novus Biologicals
NBP3-05393-100UL |
100 μg |
455.71€
100µL |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18640647
|
Novus Biologicals
NBP3-05393-20UL |
20 μg |
191.14€
20µL |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FOXO4 Polyclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
FOXO4 | |
Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cell Cycle and Replication, Phospho Specific | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
4303 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100 - 1:200 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 7 | |
A synthetic phosphorylated peptide around S197 of human FOXO4 (NP_005929.2). AASMD | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |