Learn More
Cole Parmer Micromètre numérique Fowler
Le micromètre numérique Fowler est équipé d’une cartouche d’extraction à cliquet et d’un verrou.
Marque: Cole Parmer 97231-61
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le micromètre numérique Fowler est équipé d’une cartouche d’extraction à cliquet et d’un verrou.
- Fournit des relevés instantanés à 0,00005 po sur l’écran LCD à 6 chiffres.
- Préréglage zéro
- Maintien
- Fonction relative/absolue
- Mise sous tension et hors tension automatique
- Enclumes à pointe de carbure
- Comprend une batterie de 1,5 V, un boîtier de stockage monté et une clé pour l’étalonnage.
- Plage de 0 à 1 po (0 à 25 mm)
Spécification
Règle |